Learn More
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Kolben
125 ml-Kolben
2000 ml-Kolben
250 ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus PVC
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 |
| Typ | Kolbenklammer |
| Material | PVC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 125 ml-Kolben |
| Beschreibung | Kolbenklammer PVC 125 ml |
| Farbe | Purple |
| Jaw Type | Four Interlocking |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.01 in |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur