missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ OTAL-Stopfen, PVC

OTAL-Stopfen, PVC für OTAL™ Pumpe Buerkle™

Marke:  Buerkle™ 5000-0030

4.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15102023

  • 4.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

OTAL-Stopfen, PVC für OTAL™ Pumpe Buerkle™.

Spezifikation

Spezifikation

Ersatzartikel
Universal-Stopfen konisch
PVC
Nein
Rot
Stück
Für OTAL Pumpen mit Rohrdurchmesser 18mm
Konisch
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote