Learn More
CD68/SR-D1 Antibody (175), Alexa Fluor™ 532 , R&D Systems™
Artikelnummer. 18444019 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18444019 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18444019 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289835AF532
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD68/SR-D1 Monoclonal specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD68/SR-D1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 175
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This CD68/SR-D1 recombinant Antibody (175) was developed against purified, recombinant Human CD68/SR-D1 (P34810-1; Met1-Ser319).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 968
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus