Learn More
Julabo™ PURA™ Wasserbad
Innerhalb des Bades befinden sich keine Funktionselemente, sodass die gesamte flache Innenfläche nutzbar ist. Julabo™ PURA™ Wasserbäder gewährleisten dank ihres spritzwassergeschützten Membranbedienfelds sowie der LED-Temperaturanzeige eine einfache Anwendung.
Marke: Julabo™ 9550414
Additional Details : Gewicht : 9.20000kg
Beschreibung
- Äußerst beständige und kratzfeste Email-Beschichtung
- Helles Display
- Gegen Spritzwasser geschützter Stromschalter
- Integrierter Schutz gegen Austrocknung
- Einfach zu bedienen Integrierter Ablauf
- Integriertes Abtropfdesign
- USB-Verbindung
- Keine ablenkenden Elemente im Bad
- Integrierte Zeitschaltuhr
Spezifikation
5°C to 40°C | |
25°C to 99.9°C | |
1,3 kW | |
Polycarbonat | |
±0,1 °C | |
280 x 420 x 300 mm | |
300 mm | |
9,2 kg |
14 l | |
Digitale LED-Anzeige | |
Akustisches und optisches Alarmsignal | |
PURA™ 14 | |
±0,2 °C | |
270 mm | |
170 mm |