Learn More
Julabo™ PURA™ Wasserbad
Innerhalb des Bades befinden sich keine Funktionselemente, sodass die gesamte flache Innenfläche nutzbar ist. Julabo™ PURA™ Wasserbäder gewährleisten dank ihres spritzwassergeschützten Membranbedienfelds sowie der LED-Temperaturanzeige eine einfache Anwendung.
1156.00 CHF - 1509.60 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5°C to 40°C
Temperaturbereich 25°C to 99.9°C
Display Digitale LED-Anzeige
Enthält Akustisches und optisches Alarmsignal
Material Polycarbonat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Heizleistung Innenbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Heizleistung Innenbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15699754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Julabo™
9550430
PURA™ 30 30 l 2 kW 760 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15690404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Julabo™
9550414
PURA™ 14 14 l 1,3 kW 300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Äußerst beständige und kratzfeste Email-Beschichtung
  • Helles Display
  • Gegen Spritzwasser geschützter Stromschalter
  • Integrierter Schutz gegen Austrocknung
  • Einfach zu bedienen Integrierter Ablauf
  • Integriertes Abtropfdesign
  • USB-Verbindung
  • Keine ablenkenden Elemente im Bad
  • Integrierte Zeitschaltuhr
Spezifikation
Spezifikation
5°C to 40°C
Digitale LED-Anzeige
Polycarbonat
±0,2 °C
170 mm
25°C to 99.9°C
Akustisches und optisches Alarmsignal
±0,1 °C
270 mm