Learn More
Novus Biologicals™ PTPN20 Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Proteinlänge:
MALELKNLPGEFNSGNQPSNREKNRYRDILP
NFPHNDYEDVFEEPSESGSDPSMWTARG
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PTPN20 The PTPN20 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PTPN20 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Proteinlänge | NFPHNDYEDVFEEPSESGSDPSMWTARG |
| Reinheit | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PTPN20 |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C short term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | AC |
| Gen-Alias | protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 20, bA42B19.1, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 20B |
| Gensymbol | PTPN20 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Molekulargewicht | 21 kDa |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.