missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP gamma/PTPRG Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18637250 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18637250 0.02 mL 0.02 Milliliter
18645381 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18637250 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2938960.02ml

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PTP gamma/PTPRG Polyclonal antibody specifically detects PTP gamma/PTPRG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTP gamma/PTPRG
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias EC 3.1.3.48, H_RG317H01.1, HPTPG, protein tyrosine phosphatase, receptor type, G, protein tyrosine phosphatase, receptor type, gamma polypeptide, Protein-tyrosine phosphatase gamma, PTPGprotein tyrosine phosphatase gamma, receptor type protein tyrosine phosphatase gamma, receptor tyrosine phosphatase gamma, receptor-type protein phosphatase gamma, receptor-type tyrosine-protein phosphatase gamma, RPTPG, R-PTP-GAMMA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-450 of human PTPRG (NP_002832.3). YRYTGSLTTPPCSEIVEWIVFRRPVPISYHQLEAFYSIFTTEQQDHVKSVEYLRNNFRPQQRLHDRVVSKSAVRDSWNHDMTDFLENPLGTEASKVCSSPPIHMKVQPLNQTALQVSWSQPETIYHPPIMNYMISYSWTKNEDEKEKTFTKDSDKDLKATISHVSPDSLYLFRVQAVCRNDMRSDFSQTMLFQANTTRIFQ
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5793
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.