Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus PTFE
Dicke Wandkonstruktion. Fisherbrand™ PTFE-Fläschchen sind ideal für die Lagerung aggressiver oder teurer Materialien.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.41400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10650283
  • 69.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Reaktionen in kleinem Maßstab unter niedrigem Druck
  • Konische Innenseite für das einfache Entfernen des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
31 mm
40 mm
50 ml
Nr.
Autoklavierbar
78 mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt
Weiß
PTFE
Lagerung von gefährlichen Chemikalien
-200 °C° bis +280 °C°
Schraubverschluss
Je 1
50 mm