Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus PTFE
Dicke Wandkonstruktion. Fisherbrand™ PTFE-Fläschchen sind ideal für die Lagerung aggressiver oder teurer Materialien.
54.65 CHF - 69.50 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von gefährlichen Chemikalien
Skala Nr.
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C° bis +280 °C°
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10650283
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50 ml
69.50 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10762793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
25 ml
54.65 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Reaktionen in kleinem Maßstab unter niedrigem Druck
  • Konische Innenseite für das einfache Entfernen des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Lagerung von gefährlichen Chemikalien
-200 °C° bis +280 °C°
Schraubverschluss
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt
PTFE
Nr.