Learn More
Cowie Technology™ Super Power Magnetstabentferner, 250x10mm
Artikelnummer. p-8008839 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10470184
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cowie Technology™ PTFE-Turbo-Rührstabgreifer mit einem Kern aus seltenen Erden eignen sich zum Entfernen von Rührmagneten aus allen Arten von Gefäßen.
  • Die Verwendung von Seltenerdmagneten erhöht die magnetische Feldstärke
  • Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
  • Chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt
Abmessungen (L x B x H) 450 x 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) PTFE-Rührstäbe
Höhe (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 450 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge Je 1