Learn More
Cowie Technology™ Super Power Magnetstabentferner, 250x10mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt |
| Abmessungen (L x B x H) | 450 x 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PTFE-Rührstäbe |
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 450 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | Je 1 |