missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE-Magnetrührstäbe, zylindrisch

Artikelnummer. 10736362
Click to view available options
Länge (metrisch):
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10736362

Marke: Bohlender™ C35727

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz in großen Gefäßen, um bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten starke Turbulenzen zu erzeugen.

  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico 5
  • Dreieckige Form
  • Nützlich zum Mischen von Reagenzien, die sich nicht lösen lassen, oder zum Vermeiden von Rückständen am Boden des Gefäßes
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Farbe Weiß
Beschreibung Alnico 5 magnetischer Kern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren, Mischen, Umrühren
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis +250 °C
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Länge (metrisch) 80 mm
Material PTFE
Form Dreieck
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt