Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K, 7 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Zuverlässigkeit von Thermoelementthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
73.40 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K |
---|---|
Material | PTFE |
Menge | 1 |
Arten von Sensoren | Thermoelement vom Typ K |
Reaktionszeit | 50 %, 6 bis 14 s |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16266121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 2 m (Kabel) |
73.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16276121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 3 m (Kabel) |
83.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16286121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 4 m (Kabel) |
93.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16296121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 5 m (Kabel) |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16256131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 2 m (Kabel) |
78.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16266131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 3 m (Kabel) |
88.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16276131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 4 m (Kabel) |
98.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16286131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 5 m (Kabel) |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16236151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 1 m (Kabel) |
74.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16246151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 2 m (Kabel) |
84.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16256151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 3 m (Kabel) |
93.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16266151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 4 m (Kabel) |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16276151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 5 m (Kabel) |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sensor - Thermoelement Typ K
- Kabel - PFA-Isolierung mit weißer PFA-Ummantelung
- Internationale Farben: Abdeckung: Grün, +ve Grün, -ve Weiß
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
- Wird mit Mini-Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K | |
1 | |
50 %, 6 bis 14 s |
PTFE | |
Thermoelement vom Typ K | |
-180°bis +280 °C |