Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K, 7 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Zuverlässigkeit von Thermoelementthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
- Sensor - Thermoelement Typ K
- Kabel - PFA-Isolierung mit weißer PFA-Ummantelung
- Internationale Farben: Abdeckung: Grün, +ve Grün, -ve Weiß
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
- Wird mit Mini-Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K | |
1 | |
50 %, 6 bis 14 s | |
100 x 7 mm |
PTFE | |
Thermoelement vom Typ K | |
-180°bis +280 °C | |
5 m (Kabel) |