Learn More
Cowie Technology™ T-förmiger Hahn aus PTFE
Cowie Technology™ PTFE Absperrhähne in T-Form verfügen über einen reinen PTFE-Körper und -Stopfen und vereinen alle wünschenswerten Eigenschaften der Ultimate Laboratory Absperrhähne.
Marke:  Cowie Technology™ 016.104
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10078201
  • 34.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistung bei mittlerem Unterdruck
  • Unzerbrechlich
  • Chemisch inert
  • Fettfrei
  • Seitenarme aus Borosilikatglas im Lieferumfang enthalten
Bestellinformation
dimPlugBore
Spezifikation
Spezifikation
T-Typ
T-Typ-Absperrhahn
Autoklavierbar
Je 1
PTFE
4 mm
PTFE
10 mm
Seitenhals aus Borosilikatglas