Learn More
Cowie Technology™ T-förmiger Hahn aus PTFE
Cowie Technology™ PTFE Absperrhähne in T-Form verfügen über einen reinen PTFE-Körper und -Stopfen und vereinen alle wünschenswerten Eigenschaften der Ultimate Laboratory Absperrhähne.
24.10 CHF - 28.55 CHF
Spezifikation
Typ | T-Typ |
---|---|
Beschreibung | T-Typ-Absperrhahn |
Material | PTFE |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10078201
|
Cowie Technology™
016.104 |
4 mm |
28.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10436022
|
Cowie Technology™
016.103 |
3 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10783753
|
Cowie Technology™
016.102 |
2 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Leistung bei mittlerem Unterdruck
- Unzerbrechlich
- Chemisch inert
- Fettfrei
- Seitenarme aus Borosilikatglas im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
T-Typ | |
PTFE | |
Je 1 | |
PTFE |
T-Typ-Absperrhahn | |
Autoklavierbar | |
Seitenhals aus Borosilikatglas |