Learn More
BRAND™ PTFE-Rührstab
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE-Konstruktion
- Mit Spatelenden
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Spatelenden |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | PTFE |
| Menge | 1 |