missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE-Rührwellen mit Flügel

Artikelnummer. 10217311
Click to view available options
Länge (metrisch):
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10217311

Marke: Bohlender™ C38112

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tangentialer Fluss mit wenig Turbulenz, sanftes Rühren
Enthält mit Klinge
Länge (metrisch) 800 mm
Menge Je 1
Typ Rührschaft
Material PTFE
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt