Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbchen aus PTFE mit abnehmbarem Ring
Artikelnummer. 16295751 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16295751
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührt den Inhalt in Kolben und anderen Gefäßen um, um ihn vollständig zu mischen. Fisherbrand™ PTFE-Rührstäbe mit abnehmbarem Ring sind in einer Reihe von Größen erhältlich, um sowohl kleine als auch große Mischaufgaben zu bewältigen.
  • Aus PTFE hergestellt, mit Magnetkern aus Alnico V
  • Abnehmbare Mittelringe
  • Autoklavierbar
  • PTFE-Beschichtung
  • Inklusive Konformitäts- und Analysezertifikat
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 75 x 12 x 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 12 mm
Enthält PTFE-Ring
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 75 mm
Menge 2/Pckg.
Form Zylinder