Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbchen aus PTFE mit abnehmbarem Ring
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 8 x 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 8 mm |
| Enthält | PTFE-Ring |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Mehr anzeigen |