Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstäbchen Box, PTFE, gemischt, 20 Stück, VE=1
Das Fisherbrand™ PTFE Konusrührstab-Boxenset enthält ein Sortiment nützlicher konusförmiger Rührstäbe in verschiedenen Größen in einem wiederverwendbaren Behälter.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 4.64800kg
Beschreibung
Inhalt:
- Ein flexibler Rührstabgreifer (330 x 10 mm)
- Je 1: Rührstab 10 x 4 mm und 80 x 8 mm
- Je 2: Rührstäbe 15 x 5 mm, 20 x 7 mm, 25 x 8 mm, 30 x 8 mm, 35 x 8 mm, 40 x 8 mm, 50 x 8 mm, 60 x 8 mm, 70 x 8 mm
Spezifikation
PTFE | |
195 x 95 mm | |
PTFE-Rührstab- und Greifer-Boxenset | |
Je 1 | |
20 konische Rührstäbe und 1 flexibler Abnehmer | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
30 mm | |
Weiß | |
Mit PTFE (Polytetrafluoroethylen) ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
95 mm | |
Ja | |
195 mm |