Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührstab, quadratisch
Besonders geeignet für große Gefäße, da sie bei niedrigen Geschwindigkeiten starke Turbulenzen erzeugen.
Marke: Bohlender™ C361-06
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico 5
- Durch Mischen werden Feststoffe gelöst oder ganz vermieden
- In zwei Größen erhältlich
Spezifikation
Alnico 5 magnetischer Kern | |
Rühren | |
PTFE | |
FDA | |
Rechteckig |
90 x 14 x 14 mm | |
Weiß | |
−200 °C bis +250 °C | |
90 mm |