Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Winkelrührer mit verstellbarer Rotorwelle
Artikelnummer. 10610433 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Durchmesser (metrisch) Ventilator Packungsgröße
10610433 12 mm 70 mm 1 Stück
10068201 6 mm 40 mm 1 Stück
10271802 10 mm 90 mm 1 Stück
10503172 10 mm 60 mm 1 Stück
10530862 12 mm 90 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10610433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.40 CHF
    38.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.68 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Cowie Technology™ abgewinkelte, verstellbare Rotor aus PTFE für Stabrührer lässt sich über Standardstäbe schieben und arretieren, um die effektivsten Rührmuster zu erhalten.
  • Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung.
  • Chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 70 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) PTFE-Rührer mit Schaft
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ PTFE-Rührer mit Schaft, verstellbarer Rotor mit 4 Klingen