Learn More
Cowie Technology™ Stabrührer aus PTFE, verstellbarer Rotor mit 4 Schaufeln
Der Cowie Technology™ abgewinkelte, verstellbare Rotor aus PTFE für Stabrührer lässt sich über Standardstäbe schieben und arretieren, um die effektivsten Rührmuster zu erhalten.
Marke: Cowie Technology™ 005.610090
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung.
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
90 mm | |
PTFE-Rührer mit Schaft | |
Je 1 | |
PTFE-Rührer mit Schaft, verstellbarer Rotor mit 4 Klingen |
10 mm | |
Mischen | |
-200 °C bis +280 °C |