Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 10762603 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10762603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Wellenführungen. Die Ankerrührwellen aus PTFE sind mit einem Edelstahlkern versehen.
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
  • Chemisch beständig, inert, und leckfrei
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 80 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 650 mm (EX)
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ PTFE-Stabrührer mit Gewinde & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende