Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteDescription
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
- Chemisch beständig, inert, und leckfrei
- Einfach zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
- Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) Ventilator | 50 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Rührerführung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Menge | Je 1 |
| Temperatur (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
| Typ | PTFE-Rührwelle, Schraubenpropeller |
| Gewicht (metrisch) | 130 g |
| Material | PTFE |