Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
- Chemisch beständig, inert, und leckfrei
- Einfach zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
- Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Ventilator | 60 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 9.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Rührerführung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen |
| Länge (metrisch) | 650 mm (EX) |
| Menge | Je 1 |
| Temperatur (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
| Typ | PTFE-Stabrührer mit Gewinde & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende |
| Gewicht (metrisch) | 240 g |
| Material | PTFE |