Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben haben eine glatte Innenfläche, sind inert und können bis zu 280 °C verwendet werden. Mit Normschliffanschlüssen aus Glas, ohne Dichtungsringe.
Marke: Fisherbrand™ 040.0100.29
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gesamte chemische Beständigkeit
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Nicht kontaminierend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 100 mL | |
PTFE | |
29/42 | |
64 mm |
100 mL | |
Standard Taper Ground Glass Joints | |
-200°C to +280°C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben > Kapazität (ml): 100; Schliff: 29/42; Durchmesser: 64 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction