Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben haben eine glatte Innenfläche, sind inert und können bis zu 280 °C verwendet werden. Mit Normschliffanschlüssen aus Glas, ohne Dichtungsringe.
Marke:  Fisherbrand™ 040.0025.24
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16206051
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 25 mL
PTFE
24/40
42 mm
25 mL
Standard Taper Ground Glass Joints
-200°C to +280°C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben > Kapazität (ml): 25; Schliff: 24/40; Durchmesser: 42 mm