Learn More
Cowie Technology™ Spitze Pinzetten aus PTFE
Die Cowie Technology™ spitzen Pinzetten aus PTFE sind inert gegenüber praktisch allen chemischen Reagenzien und absolut nicht kontaminierend.
20.65 CHF - 33.80 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Spitz |
---|---|
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | PTFE |
Produkttyp | PTFE-Pinzette |
Ausführung | Glatt |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10292092
|
Cowie Technology™
027.101 |
100 mm |
20.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10313792
|
Cowie Technology™
027.151 |
150 mm |
24.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10457742
|
Cowie Technology™
027.201 |
200 mm |
33.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Spitz | |
PTFE | |
Glatt |
Je 1 | |
PTFE-Pinzette | |
Starr |