Learn More
Cowie Technology™ Spitze Pinzetten aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Spitz |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Produkttyp | PTFE-Pinzette |
| Ausführung | Glatt |
| Höhe (metrisch) Körper | 12 mm |
| Dicke | 12 |
| Breite (metrisch) Körper | 25 mm |
| Breite (metrisch) Spitze | 11 mm |
| Mehr anzeigen |