Learn More
Fisherbrand™ Einfache Rührwelle aus PTFE für Klingen
Zur Verwendung mit PTFE-Rührblättern. Die einfache PTFE-Rührwelle für Rührblätter verfügt über eine Stange aus Stahl.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10720723
  • 28.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Wellen haben eine vollständig PTFE-gekapselte, verstärkte Antriebswelle aus Stahl.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 ° C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Mischen
Je 1
Einfacher Stabrührer aus PTFE, Welle für PTFE-Blätter
PTFE-Rührblätter
400 mm
-200 bis +280 °C