Learn More
Fisherbrand™ Einfache Rührwelle aus PTFE für Klingen
Artikelnummer. 10138181 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Packungsgröße
10138181 400 mm 8 mm 1 Stück
10148181 500 mm 8 mm 1 Stück
10239321 550 mm 9.5 mm 1 Stück
10168131 300 mm 6 mm 1 Stück
10720723 400 mm 6 mm 1 Stück
10056031 500 mm 6 mm 1 Stück
10341352 300 mm 8 mm -
10761293 650 mm 9.5 mm 1 Stück
10065961 650 mm (EX) 9.5 mm 1 Stück
10085971 750 mm (EX) 9.5 mm 1 Stück
13154299 1000 mm (EX) 10 mm 1 Stück
13164299 1000 mm (EX) 12 mm 1 Stück
10595872 650 mm (EX) 10 mm 1 Stück
10187941 750 mm (EX) 12 mm 1 Stück
13174299 650 mm (EX) 12 mm 1 Stück
10759952 750 mm (EX) 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10138181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.15 CHF
    24.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.32 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit PTFE-Rührblättern. Die einfache PTFE-Rührwelle für Rührblätter verfügt über eine Stange aus Stahl.
PTFE-Wellen haben eine vollständig PTFE-gekapselte, verstärkte Antriebswelle aus Stahl.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 ° C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) PTFE-Rührblätter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 400 mm
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ Einfacher Stabrührer aus PTFE, Welle für PTFE-Blätter