Learn More
Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen
Artikelnummer. 10518462
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
450 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
8 mm
10 mm
16 mm
Standard-Konusverbindung:
24/29
29/32
45/40
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Standard-Konusverbindung unitSize
10518462 350 mm 8 mm 24/29 1 Stück
10751421 350 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10761421 450 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10707692 510 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10679211 800 mm 16 mm 45/40 -
10696491 600 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10635921 450 mm 8 mm 29/32 1 Stück
10053910 600 mm 8 mm 29/32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10518462 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. C37602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geneigten halbmondförmige Klinge sind für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen. Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen bieten tangentialen Fluss mit wenig Turbulenz und universeller chemischer Beständigk
  • PTFE-ummantelte Edelstahlwelle mit neigbarem halbmondförmigem Rührflügel
  • Doppelseitige Nut und Zugangsöffnung für die Rührwelle komplett aus PTFE
  • Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C
  • Rührflügel sind gesondert erhältlich und können zusätzlich montiert werden.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die geneigte halbmondförmige Klinge ist ideal für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen
Länge (metrisch) 350 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 24/29
Typ Mondförmiger Rührarm