Learn More
VITLAB™ PTFE Barbell-Magnetrührstäbe
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
PTFE
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
- Ausgezeichnete Zentrierung durch die kleine Auflagefläche
- Sorgt für effektives Mischen
- Scheibendurchmesser 20 mm, Schaftdurchmesser 8 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 55 mm |
| Beschreibung | Hantelform |
| Typ | Magnetrührstäbe |