Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE-Magnetrührstab-Kit
Artikelnummer. 11745064 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 1
Form:
Achteck
Kugel
Packungsgröße:
22 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11745064
Marke: Bel-Art™ F371830000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung in einer praktischen Aufbewahrungsbox und sofortige Verfügbarkeit von PTFE-gekapselten Alnico-Magneten.
  • Hilfreich bei Umweltprüfungen und Anwendungen in den Biowissenschaften, bei denen kleine Probenvolumen präpariert und beurteilt werden müssen
  • Alnico-Magnet, eingekapselt in reibungsarmer Teflon™ PTFE-Beschichtung mit FDA-Gütegrad, USP Klasse VI; dauerhaft und inert
  • Die Herstellung in einer registrierten ISO 9001:2008 Einrichtung wird durch SGS-Zertifikat bestätigt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Abmessungen (L x B x H) 12.7 x 7.92, 19.05 x 7.92, 25.4 x 7.92, 25.4 x 9.39, 38.1 x 7.92, 44.45 x 7.92, 50.8 x 9.39 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen
Enthält Abnehmbare Mittelringe
Material Alnico-Magnet
Menge Je 1
Form Achteck