Learn More
Heidolph™ Halbmondrührer HR 18 .
Artikelnummer. 10344771 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Halbmond-Impeller
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10344771 Halbmond-Impeller 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10344771 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5091800010
Verfügbar ab: 22-09-2026
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Abmessungen (L x B) 65 x 18 mm Blatt.
Höhe (metrisch) Sägeblatt 3 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Geschwindigkeit 800 U/min
Typ Halbmond-Impeller