Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührstab, kreuzförmig
Artikelnummer. 16583632
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 16583632
Marke: VITLAB™ 316297
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration
Höhe (metrisch) 9 mm
Enthält Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
Breite (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1/Pckg.
Form Kreuz