Learn More
BRAND™ PTFE-beschichtete Rührstäbe mit Stahlkern
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rührstäbe aus PTFE-beschichtetem Stahlkern mit rundem Ende
- Polyethylen hoher Dichte (mit Stahlkern)
- Kann nach Bedarf gebogen werden
- Die Form bleibt dauerhaft erhalten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PTFE-beschichteter Stahlkern |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Menge | 1 |