Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Absperrhahn für Büretten, gerade Ausführung
Fisherbrand™ PTFE-Absperrhahn für Büretten, gerade Ausführung mit Seitenarm mit 8 mm Durchmesser aus Borosilikatglas, Bohrung 2 mm.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16205981
  • 15.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Push-Lock-Spitze
  • Leistung bei mittlerem Unterdruck
  • Unzerbrechlich
  • Inert und fettfrei
Spezifikation
Spezifikation
Spitze aus Polypropylen
8 mm
PTFE
2 mm
Fisherbrandtrade; PTFE-Sperrhahn für Büretten, gerade Ausführung, Polypropylen-Spitze
-200°bis +280 °C