Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Absperrhahn für Büretten, gerade Ausführung
Fisherbrand™ PTFE-Absperrhahn für Büretten, gerade Ausführung mit Seitenarm mit 8 mm Durchmesser aus Borosilikatglas, Bohrung 2 mm.
15.00 CHF
Spezifikation
Stopfenöffnung | 2 mm |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
Material | PTFE |
Temperatur (metrisch) | -200°bis +280 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16205981
|
Fisherbrand™
|
Spitze aus Polypropylen |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16215981
|
Fisherbrand™
|
Glasspitze |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Push-Lock-Spitze
- Leistung bei mittlerem Unterdruck
- Unzerbrechlich
- Inert und fettfrei
Spezifikation
2 mm | |
8 mm | |
PTFE | |
-200°bis +280 °C |