Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Anker
Artikelnummer. p-8007738 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
80 mm
100 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10446101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendung mit Wellenführungen zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten. Die PTFE-Anker-Rührwellen besitzen einen Edelstahlkern.
PTFE-Wellenrührer haben eine einzigartige, vollständig geformte Konstruktion mit einem Rotor, der zu einer vollständig PTFE-gekapselten Stahl-Antriebswelle geformt ist.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 140 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 650 mm (EX)
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ PTFE-Stabrühranker & PTFE-Stabrührer, freies Ende