Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Anker
Artikelnummer. 10341592 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
80 mm
100 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Durchmesser (metrisch) Ventilator unitSize
10341592 750 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 Stück
10446101 650 mm (EX) 10 mm 140 mm 1 Stück
10418791 750 mm (EX) 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10456101 650 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 Stück
10339880 650 mm (EX) 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10197651 1000 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 Stück
10085921 750 mm (EX) 10 mm 140 mm 1 Stück
10526712 550 mm 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10470751 650 mm 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10646681 550 mm 9.5 mm 100 mm 1 Stück
10269891 500 mm 8 mm 80 mm 1 Stück
10516712 650 mm 9.5 mm 100 mm 1 Stück
10780333 550 mm 10 mm 100 mm 1 Stück
10115590 500 mm 6 mm 80 mm 1 Stück
10496861 400 mm 8 mm 80 mm 1 Stück
10248020 400 mm 6 mm 80 mm 1 Stück
10629542 300 mm 8 mm 80 mm 1 Stück
10637501 300 mm 6 mm 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10341592
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendung mit Wellenführungen zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten. Die PTFE-Anker-Rührwellen besitzen einen Edelstahlkern.
PTFE-Wellenrührer haben eine einzigartige, vollständig geformte Konstruktion mit einem Rotor, der zu einer vollständig PTFE-gekapselten Stahl-Antriebswelle geformt ist.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 140 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 750 mm (EX)
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ PTFE-Stabrühranker & PTFE-Stabrührer, freies Ende