Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Anker
Artikelnummer. 10248020 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
80 mm
100 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10248020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendung mit Wellenführungen zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten. Die PTFE-Anker-Rührwellen besitzen einen Edelstahlkern.
PTFE-Wellenrührer haben eine einzigartige, vollständig geformte Konstruktion mit einem Rotor, der zu einer vollständig PTFE-gekapselten Stahl-Antriebswelle geformt ist.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 80 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 400 mm
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ PTFE-Rühreranker