Learn More
Heidolph™ Ankerrührer AR 19 .
Artikelnummer. 10029380 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10029380 350 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10029380 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5091900010
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-08-2026
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 8 mm-Schaft
Höhe (metrisch) Sägeblatt 5 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Geschwindigkeit 800 U/min
Typ Flügelradanker