Learn More
Fisherbrand™ Verstellbarer PTFE-Turbinenrührer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einstellbarer Fisherbrandtrade; PTFE-Turbinenrührer |
| Durchmesser (metrisch) Ventilator | 50 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Menge | 1 |
| Temperatur (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |