Learn More
Thermo Scientific™ Psuedomonas CFC Selektives Medium
Dieses gebrauchsfertige Medium dient zur selektiven Isolierung von Pseudomonas-Spezies aus einer Reihe von Proben.
Marke: Thermo Scientific™ PO5132A
23.26 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas CFC-Selektiv-Nährboden lassen sich Pseudomonas-Spezies selektiv aus einer Reihe von Proben isolieren. Dieses Medium enthält Magnesiumchlorid und Kaliumsulfat für verbesserte Pigmentproduktion und Rückgewinnung von Pseudomonas aeruginosa oder Pseudomonas-Spezies. Gleichzeitig werden Klebsiella, Proteus und Providencia-Spezies stark unterdrückt.
Pseudomonas CFC-Selektiv-Agar ist für die selektive Isolierung von Pseudomonas-Spezies aus einer Reihe von Proben geeignet.
- Verbesserte Pigmentproduktion unterstützt die Identifizierung
- Pseudomonas aeruginosa erzeugt eine charakteristische hellgrüne Farbe
- Klebsiella, Proteus und Providencia werden stark unterdrückt
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Perlweiß, transparent | |
Psuedomonas CFC Selektives Medium | |
Deutschland | |
7.1 ± 0.2 | |
10 Stück/Packung |
6°bis 12 °C | |
90 mm-Platte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24