Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar)
Artikelnummer. 12759060
Click to view available options
Füllvolumen:
13 ml
17 mL
19 mL
Füllgewicht:
13 g ± 5%
17 g ± 5 %
19 g ± 5 %
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12759060
Marke: Thermo Scientific™ PO0185A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren und differerenzieren Sie Pseudomonas aeruginosa selektiv mit Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar) Fertigplatten.
Isolieren und differenzieren Sie Pseudomonas aeruginosa selektiv mit Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar) präparierten Platten. Pseudomonas aeruginosa erzeugt auf dem Medium eine charakteristische hellgrüne Farbe.
Pseudomonas-C-N-Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar) dient zur selektiven Isolierung von Pseudomonas aeruginosa aus einer Reihe von Proben.
Die Formel wurde von Goto und Enomoto1 nach der Demonstration von Cetrimid als Selektivmittel durch Lowbury und Collins beschrieben.2.
Cetrimid ist eine quaternäre Ammoniumverbindung mit bakterizider Aktivität gegen ein breites Spektrum von grampositiven und einige gramnegative Organismen.
Goto und Enomoto zeigten, dass die Zugabe von 15 μg/ml Nalidixsäure bei gleichzeitiger Reduzierung des Cetrimid-Gehalts auf 200 mg den Wirkungsgrad verbesserte. Das Medium ergab eine bessere Recovery von Pseudomonas aeruginosa mit verbesserter Pigmentbildung und unterdrückte gleichzeitig Klebsiella, Proteus und Providencia spp., wobei letztere Organismen problemverursachende Kontaminanten herkömmlicher Cetrimid-Medien waren.
Pseudomonas aeruginosa erzeugt eine Reihe wasserlöslicher Eisenchelatoren einschließlich des gelb-grünen oder gelb-braunen fluoreszierenden Pyoverdins. Bei Kombiantion von Pyoverdin mit dem blauen wasserlöslichen Pyocyanin (ebenfalls von den Organismen gebildet) entsteht die für Pseudomonas aeruginos charakteristische leuchtendgrüne Farbe. Zugabe von Magnesiumchlorid und Kaliumsulfat zum Nährmedium verbessert die Produktion dieser Chelatoren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Perlweiß, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 10 °C
Beschreibung Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar)
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllvolumen 19 mL
Füllgewicht 19 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 Stück/Packung
Nur für den professionellen (In-vitro-diagnostischen) Gebrauch.