Learn More
Abnova™ PSMD8 (Human) Recombinant Protein
Human PSMD8 full-length ORF ( NP_002803, 1 a.a. - 257 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00005714-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16123675
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MYEQLKGEWNRKSPNLSKCGEELGRLKLVLLELNFLPTTGTKLTKQQLILARDILEIGAQWSILRKDIPSFERYMAQLKCYYFDYKEQLPESAYMHQLLGLNLLFLLSQNRVAEFHTELERLPAKDIQTNVYIKHPVSLEQYLMEGSYNKVFLAKGNIPAESYTFFIDILLDTIRDEIAGCIEKAYEKILFTEATRILFFNTPKKMTDYAKKRGWVLGPNNYYSFASQQQKPEDTTIPSTELAKQVIEYARQLEMIV
Spezifikation
Spezifikation
NP_002803
proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 8
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMD8
GST
5714
Wheat germ expression system
10 μg
HIP6, HYPF, MGC1660, Nin1p, Rpn12, S14, p31
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer