Learn More
Abnova™ PSMD8 (Human) Recombinant Protein
Human PSMD8 full-length ORF ( NP_002803, 1 a.a. - 257 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002803
Gen-ID (Entrez) 5714
Name proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 8
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16123675
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005714-P01.10UG
10 μg
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16133675
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005714-P01.25UG
25 μg
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MYEQLKGEWNRKSPNLSKCGEELGRLKLVLLELNFLPTTGTKLTKQQLILARDILEIGAQWSILRKDIPSFERYMAQLKCYYFDYKEQLPESAYMHQLLGLNLLFLLSQNRVAEFHTELERLPAKDIQTNVYIKHPVSLEQYLMEGSYNKVFLAKGNIPAESYTFFIDILLDTIRDEIAGCIEKAYEKILFTEATRILFFNTPKKMTDYAKKRGWVLGPNNYYSFASQQQKPEDTTIPSTELAKQVIEYARQLEMIV
Spezifikation
Spezifikation
NP_002803
proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 8
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
HIP6, HYPF, MGC1660, Nin1p, Rpn12, S14, p31
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5714
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMD8